Descripción
- Hélice de turbina de acero inoxidable 316
- 2 x 3 in/8 in (diámetro x diámetro de orificio)
- Actualizar las abrazaderas, los montajes, los ejes y las hélices para que se adapten a los nuevos protocolos
- Las piezas de repuesto mantienen su mezclador vertical en funcionamiento sin problemas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Hélice de turbina |
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Diámetro (métrico) | 51 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mezcla en recipientes profundos sin aire |
| Para utilizar con (equipo) | Mezcladores vórtex Cole-Parmer |