Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 316 sin abrazaderas de palanca
Tienda Sampling Systems ProductosDescripción
- Interior sin grietas
- Dos asas resistentes
- Tapa rebajada con ajuste preciso con mango
- Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
- Las abrazaderas de palanca y las juntas son extras opcionales.
Especificaciones
Especificaciones
| Cierre incluido | Sí |
| Tipo de producto | Recipiente de almacenamiento |
| Tipo de tapón | Tapa rebajada |
| Capacidad (métrico) | 100 L |
| Material | Acero inoxidable |
| Altura (métrico) | 675 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 445 mm |