Learn More
Masterflex™ Conector reductor en T, conexión dentada, acero inoxidable 316
Descripción
- Fabricado con acero inoxidable316
- Ideal para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi])
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Para utilizar con | Tubos con D.I. de 1/4 pulgadas × 1/8 pulgadas |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de baja presión |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | Tubos con DI de 6,35 × 3,17 mm (1/4 × 1/8 pulgadas) |
| Tamaño de puerto | Orificio de 3/32 pulg.; de 1 a 5/16 x 17/32 pulg |
| Forma | Forma de T |
| Tipo de producto | Conector de reducción |