Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo NPT macho de acero inoxidable 316
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Para utilizar con | Rosca NTP (macho) de 6,35 mm (1/4 pulgadas) × tubos de 6,35 mm (1/4pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de puerto | Orificio de 3/16 pulg.; de 1 a 1/4 x 9/16 pulg |
| Tamaño de rosca | 1/4 NPT(M) |
| Tipo de producto | Racor dentado |