Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado del adaptador de tubo NPT macho de acero inoxidable 316
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316) |
| Para utilizar con | Rosca NTP (macho) de 3,17 mm (1/8 pulgadas) × tubos de 1,58 mm (1/16 pulgadas) |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de puerto | Orificio de 1/16 pulg; 3/4 x 17/16 pulg |
| Tamaño de rosca | 1/8 NPT(M) |
| Tipo de producto | Racor dentado |