Descripción
- Acero inoxidable
- Para el muestreo de polvo
- Sin fisuras
- Acabado pulido brillante
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Microespátula |
| Longitud de la hoja (métrico) | 40 mm |
| Anchura (métrico) de la hoja | 12 mm |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 175 mm |