Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC
Código de producto. 10756524 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud global (métrico):
5 cm
10 cm
10,5 cm
15 cm
20 cm
28 cm
30 cm
30 cm
40 cm
50 cm
50 cm
100 cm
Diámetro interior (métrico):
0,127 mm
0,127 mm
0,18 mm
0,18 mm
0,25 mm
Color:
Amarillo
Azul
Negro
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud global (métrico) Diámetro interior (métrico) Color unitSize
10756524 20 cm 0,127 mm Rojo cada uno
10762517 10,5 cm 0,18 mm Amarillo cada uno
10679665 15 cm 0,18 mm Amarillo cada uno
10505425 28 cm 0,18 mm Amarillo cada uno
10641396 40 cm 0,18 mm Amarillo cada uno
10764994 5 cm 0,25 mm Azul cada uno
10582265 10 cm 0,25 mm Azul cada uno
10160603 20 cm 0,25 mm Azul cada uno
10592265 30 cm 0,25 mm Azul cada uno
10752337 5 cm 0,18 mm Negro cada uno
10370965 10 cm 0,18 mm Negro cada uno
10357214 30 cm 0,18 mm Negro cada uno
10289464 50 cm 0,18 mm Negro cada uno
10025734 100 cm 0,18 mm Negro cada uno
10521885 50 cm 0,25 mm Azul cada uno
10735374 100 cm 0,25 mm Azul cada uno
10531885 5 cm 0,127 mm Rojo cada uno
10253703 10 cm 0,127 mm Rojo cada uno
10150553 30 cm 0,127 mm Rojo cada uno
10446113 50 cm 0,127 mm Rojo cada uno
10784604 100 cm 0,127 mm Rojo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10756524 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. U154
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ limpios, pulidos y pasivados, listos para su uso para HPLC.
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ para aplicaciones de presión muy alta. Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba garantizan conexiones de volumen muerto mínimo. Limpios, pulidos y neutralizados, listos para su uso inmediato. Estos tubos no se recomiendan para muestras biológicas.
  • Adecuados para aplicaciones de presión muy alta
  • Amplia compatibilidad química
  • Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba minimizan las conexiones de volumen muerto.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Para utilizar con HPLC
Tipo Tubos capilares
Color Rojo
Para utilizar con (aplicación) HPLC
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Diámetro interior (métrico) 0,127 mm
Longitud global (imperial) 7.874 in.
Longitud global (métrico) 20 cm
Material Acero inoxidable
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.