Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ para aplicaciones de presión muy alta. Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba garantizan conexiones de volumen muerto mínimo. Limpios, pulidos y neutralizados, listos para su uso inmediato. Estos tubos no se recomiendan para muestras biológicas.
- Adecuados para aplicaciones de presión muy alta
- Amplia compatibilidad química
- Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba minimizan las conexiones de volumen muerto.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con | HPLC |
| Tipo | Tubos capilares |
| Color | Amarillo |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Diámetro interior (imperial) | 0,007 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,18 mm |
| Longitud global (imperial) | 0,99 m (1 ft 4 in) |
| Longitud global (métrico) | 40 cm |
| Material | Acero inoxidable |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.