Learn More
Thermo Scientific™ Tubos capilares de acero inoxidable 316 para HPLC
Tienda Thermo Scientific ProductosDescription
Utilice los tubos capilares de acero inoxidable 316 Thermo Scientific™ para aplicaciones de presión muy alta. Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba garantizan conexiones de volumen muerto mínimo. Limpios, pulidos y neutralizados, listos para su uso inmediato. Estos tubos no se recomiendan para muestras biológicas.
- Adecuados para aplicaciones de presión muy alta
- Amplia compatibilidad química
- Los extremos y los interiores preacabados, cuadrados y sin rebaba minimizan las conexiones de volumen muerto.
Specifications
Specifications
| Para utilizar con | HPLC |
| Tipo | Tubos capilares |
| Color | Azul |
| Para utilizar con (aplicación) | HPLC |
| Diámetro interior (imperial) | 0,010 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,25 mm |
| Longitud global (imperial) | 3.937 in. |
| Longitud global (métrico) | 10 cm |
| Material | Acero inoxidable |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.