Learn More
Econix™ Recipientes de residuos desagradables no punzantes con base de papel con rayas de tigre Bio-bins™ para vertederos profundos / solo energía a partir de residuos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10601914 Tienda Econix Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1 L
2 L
5 L
6 L
30 L
50 L
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 40
paquete de 8
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10601914 5 L paquete de 100
10394373 1 L paquete de 100
12903665 2 L paquete de 100
12953665 6 L paquete de 40
12983675 30 L paquete de 10
31741150 50 L paquete de 8
6 options
Código de producto. 10601914
Marca: Econix™ BEXBB5YL
Utilice los cubos para residuos infecciosos Econix™ para eliminar los implementos de un solo uso y reducir los problemas de sobrellenado de los residuos clínicos no punzantes. Su base de mayor extensión permite colocar en posición plana instrumentos de laboratorio y quirúrgicos de un solo uso.
  • Fabricado con papel respetuoso con el medio ambiente a partir de fuentes renovables
  • 96 % no plástico
  • Construcción rígida y resistente al agua
  • Tapa integrada a prueba de fugas
  • Para uso no punzante
  • Aprobación UN 3291
Especificaciones
Capacidad (métrico) 5 L
Certificaciones/conformidad UN3291
Tipo de tapón Temporal y permanente
Diseñar Pliegue plano para optimización del espacio
Color Amarillo
Altura (métrico) 370 mm
Longitud (métrico) 160 mm
Cantidad 100/paq.
Esterilidad No estéril
Anchura (métrico) 160 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Residuos infecciosos
Material Cartón
Tipo de producto Recipiente de residuos no punzantes