Learn More
RETSCH Juego de tamices de ensayo de acero inoxidable de 305 mm x 40 mm (Diám. x Al), certificado ISO
Tienda Retsch ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | De 630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm y 31,5 mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 300 |
| Incluye | Certificado de conformidad, 7 tamices de ensayo (de 630 μm, 1,25 mm, 2,50 mm, 5 mm, 10 mm, 20 mm y 31,5 mm) y un recipiente de recogida |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 305mm |
| Mostrar más |