Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Código de producto. 10085081 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10085081 1,12mm cada uno
10711243 1,18mm cada uno
10711433 1,40mm cada uno
10584872 1,25mm cada uno
10219171 1,60mm cada uno
10487961 1,80mm cada uno
10074931 1,70mm cada uno
10310822 1 mm cada uno
10034971 2,24mm cada uno
10739322 2,36mm cada uno
10370382 2,50mm cada uno
10218501 2,80mm cada uno
10116461 2 mm cada uno
10710093 3,15mm cada uno
10478731 3,35mm cada uno
10478921 3,55mm cada uno
10156881 4,50mm cada uno
10593722 4,75mm cada uno
10166881 5,60mm cada uno
10720093 4 mm cada uno
10075051 5 mm cada uno
10054911 6,30mm cada uno
10157121 7,10mm cada uno
10630642 9 mm cada uno
10004951 9,50mm cada uno
10064911 8 mm cada uno
10486621 6,70mm cada uno
27 options
Código de producto. 10085081
Marca: RETSCH 60.158.001120
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 1,12mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 305mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable