Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: Under 10 mm
Tienda Retsch Productos
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,12mm
1,18mm
1,25mm
1,40mm
1,60mm
1,70mm
1,80mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 2,80mm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 300 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 305mm |
| Mostrar más |