Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Pore Sizes: 10 mm and Larger
Código de producto. 10268971 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
4 mm
10 mm
11,20mm
12,50mm
13,20mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,40mm
25 mm
26,50mm
28 mm
31,50mm
35,50mm
37,50mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10268971 28 mm cada uno
10533342 106 mm cada uno
10769892 100 mm cada uno
10248931 10 mm cada uno
10014951 11,20mm cada uno
10779892 112 mm cada uno
10218691 125 mm cada uno
10248731 12,50mm cada uno
10739892 13,20mm cada uno
10300912 18 mm cada uno
10208881 19 mm cada uno
10497571 14 mm cada uno
10034791 20 mm cada uno
10300862 22,40mm cada uno
10340762 16 mm cada uno
10658571 25 mm cada uno
10258971 26,50mm cada uno
10229021 31,50mm cada uno
10055071 35,50mm cada uno
10380282 37,50mm cada uno
10670082 40 mm cada uno
13514510 4 mm cada uno
10406431 45 mm cada uno
10467191 50 mm cada uno
10779122 53 mm cada uno
10789122 56 mm cada uno
10555832 63 mm cada uno
10034931 71 mm cada uno
10044931 75 mm cada uno
10258591 90 mm cada uno
10248591 80 mm cada uno
31 options
Código de producto. 10268971
Marca: RETSCH 60.158.028000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 28 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 305mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable