Learn More
- Home
- Products
- Filtros y filtración
- Tamices mecánicos
- RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
Código de producto. 10259211 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
41 product options available for selection
| Código de producto. | Tamaño de poro | unitSize |
|---|---|---|
| 10259211 | 180 μm | cada uno |
| 10648571 | 100 μm | cada uno |
| 10544682 | 106 μm | cada uno |
| 10595062 | 125 μm | cada uno |
| 10486421 | 112 μm | cada uno |
| 10496421 | 140 μm | cada uno |
| 10370282 | 150 μm | cada uno |
| 10467001 | 160 μm | cada uno |
| 10762003 | 200 μm | cada uno |
| 10136361 | 212 μm | cada uno |
| 10176501 | 224 μm | cada uno |
| 10620642 | 25 μm | cada uno |
| 10360572 | 280 μm | cada uno |
| 10350572 | 250 μm | cada uno |
| 10759702 | 315 μm | cada uno |
| 10468151 | 300 μm | cada uno |
| 10759892 | 355 μm | cada uno |
| 10771623 | 32 μm | cada uno |
| 10514692 | 36 μm | cada uno |
| 10238931 | 38 μm | cada uno |
| 10116651 | 400 μm | cada uno |
| 10176641 | 40 μm | cada uno |
| 10126651 | 425 μm | cada uno |
| 10710473 | 450 μm | cada uno |
| 10186641 | 45 μm | cada uno |
| 10005151 | 500 μm | cada uno |
| 10586212 | 50 μm | cada uno |
| 10196641 | 53 μm | cada uno |
| 10106031 | 560 μm | cada uno |
| 10553722 | 56 μm | cada uno |
| 10195971 | 71 μm | cada uno |
| 10238831 | 630 μm | cada uno |
| 10426431 | 710 μm | cada uno |
| 10553912 | 63 μm | cada uno |
| 10350812 | 600 μm | cada uno |
| 10278971 | 800 μm | cada uno |
| 10024791 | 75 μm | cada uno |
| 10418731 | 80 μm | cada uno |
| 10126121 | 90 μm | cada uno |
| 10436431 | 900 μm | cada uno |
| 10310912 | 850 μm | cada uno |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 41 options available.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto.
10259211
Proveedor
RETSCH
N.º de proveedor
60.158.000180
Inicie sesión o regístrese para comprobar su precio y disponibilidad.
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1Each |
| Tamaño de poro | 180 μm |
| Tipo | Tamiz de pruebas |
| Certificaciones/conformidad | ISO 3310/1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Para utilizar con (equipo) | Agitador AS 300 |
| Incluye | Con certificado de conformidad |
| Altura (métrico) | 40 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas |
| Diámetro exterior (imperial) | 305mm |
| Material del bastidor | Acero inoxidable |
| Mesh Material | Acero inoxidable |
| Mostrar más Mostrar menos |