Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certified, Micrometer Pore Sizes
Código de producto. 10126121 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
25 μm
32 μm
36 μm
38 μm
40 μm
45 μm
50 μm
53 μm
56 μm
63 μm
71 μm
75 μm
80 μm
90 μm
100 μm
106 μm
112 μm
125 μm
140 μm
150 μm
160 μm
180 μm
200 μm
212 μm
224 μm
250 μm
280 μm
300 μm
315 μm
355 μm
400 μm
425 μm
450 μm
500 μm
560 μm
600 μm
630 μm
710 μm
800 μm
850 μm
900 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10126121 90 μm cada uno
10648571 100 μm cada uno
10544682 106 μm cada uno
10595062 125 μm cada uno
10486421 112 μm cada uno
10496421 140 μm cada uno
10370282 150 μm cada uno
10467001 160 μm cada uno
10762003 200 μm cada uno
10259211 180 μm cada uno
10136361 212 μm cada uno
10176501 224 μm cada uno
10620642 25 μm cada uno
10360572 280 μm cada uno
10350572 250 μm cada uno
10759702 315 μm cada uno
10468151 300 μm cada uno
10759892 355 μm cada uno
10771623 32 μm cada uno
10514692 36 μm cada uno
10238931 38 μm cada uno
10116651 400 μm cada uno
10176641 40 μm cada uno
10126651 425 μm cada uno
10710473 450 μm cada uno
10186641 45 μm cada uno
10005151 500 μm cada uno
10586212 50 μm cada uno
10196641 53 μm cada uno
10106031 560 μm cada uno
10553722 56 μm cada uno
10195971 71 μm cada uno
10238831 630 μm cada uno
10426431 710 μm cada uno
10553912 63 μm cada uno
10350812 600 μm cada uno
10278971 800 μm cada uno
10024791 75 μm cada uno
10418731 80 μm cada uno
10436431 900 μm cada uno
10310912 850 μm cada uno
41 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10126121
Brand: RETSCH 60.158.000090
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 90 μm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/1
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) Agitador AS 300
Incluye Con certificado de conformidad
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 305mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable