Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: Less than 10 mm
Código de producto. 10013012 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
1 mm
1,25mm
2 mm
2,24mm
2,36mm
2,50mm
2,80mm
3,15mm
3,35mm
3,55mm
4 mm
4,50mm
4,75mm
5 mm
5,60mm
6,30mm
6,70mm
7,10mm
8 mm
9 mm
9,50mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10013012 9,50mm cada uno
10749944 1,25mm cada uno
10308422 1 mm cada uno
10357892 2,36mm cada uno
10236462 2,24mm cada uno
10206562 2,50mm cada uno
10452842 3,35mm cada uno
10626513 2,80mm cada uno
10554593 3,15mm cada uno
10403232 3,55mm cada uno
10226462 2 mm cada uno
10413422 4,75mm cada uno
10378132 4,50mm cada uno
10413232 4 mm cada uno
10750115 5,60mm cada uno
10555553 6,70mm cada uno
10664593 6,30mm cada uno
10654593 5 mm cada uno
10645363 7,10mm cada uno
10388322 8 mm cada uno
10583443 9 mm cada uno
21 options
Código de producto. 10013012
Marca: RETSCH 60.146.009500
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 9,50mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 305mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable