Learn More
RETSCH 305 dia. x 40 mmH Stainless Steel Sieve with Round Holes, Pore Size: 10 mm and Larger
Código de producto. 10082912 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Tamaño de poro:
10 mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
14 mm
16 mm
18 mm
19 mm
20 mm
22,4mm
25 mm
26,5mm
28 mm
31,5mm
35,5mm
37,5mm
40 mm
45 mm
50 mm
53 mm
56 mm
63 mm
71 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
106 mm
112 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de poro unitSize
10082912 20 mm cada uno
10368032 100 mm cada uno
10276552 106 mm cada uno
10318522 10 mm cada uno
10544023 11,2mm cada uno
10505363 112 mm cada uno
10544213 12,5mm cada uno
10276742 125 mm cada uno
10144782 13,2mm cada uno
10184922 16 mm cada uno
10646513 14 mm cada uno
10504603 18 mm cada uno
10482842 22,4mm cada uno
10432272 19 mm cada uno
10115072 25 mm cada uno
10125072 26,5mm cada uno
10398362 28 mm cada uno
10729754 31,5mm cada uno
10543823 35,5mm cada uno
10739754 37,5mm cada uno
10378462 40 mm cada uno
10644973 45 mm cada uno
10798614 56 mm cada uno
10645163 53 mm cada uno
10286262 50 mm cada uno
10432842 63 mm cada uno
10708624 71 mm cada uno
10625743 75 mm cada uno
10307992 80 mm cada uno
10473222 90 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 10082912 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 60.146.020000
Solo quedan null
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tamaño de poro 20 mm
Tipo Tamiz de pruebas
Certificaciones/conformidad ISO 3310/2
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 40 mm
Para utilizar con (aplicación) Para la separación, fraccionamiento, determinación del tamaño de partículas
Diámetro exterior (imperial) 305mm
Material del bastidor Acero inoxidable
Mesh Material Acero inoxidable