Learn More
Xylem Calibration fluid - ISO17025 - (15 mL Dropper Bottle)
Código de producto. 30484469
Change view
Click to view available options
Índice de refracción:
1.33299
1.34026
1.34401
1.34782
1.34968
1.35015
1.35093
1.35171
1.36384
1.37233
1.38115
1.40978
1.42009
1.4308
1.44193
Tamaño de la unidad:
15 ml
Código de producto. Índice de refracción unitSize
30484469 1.34026 15 ml
30484452 1.33299 15 ml
30484463 1.34401 15 ml
30484483 1.34782 15 ml
30484468 1.34968 15 ml
30484462 1.35015 15 ml
30484480 1.35093 15 ml
30484473 1.35171 15 ml
30484457 1.36384 15 ml
30484458 1.37233 15 ml
30484481 1.38115 15 ml
30484464 1.40978 15 ml
30484442 1.42009 15 ml
30484448 1.4308 15 ml
30484482 1.44193 15 ml
15 options
Código de producto. 30484469
Marca: Xylem SS05
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Sucrose solution for calibration of refractometers.
  • Calibration Fluid
  • For Refractometers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Calibration Fluid
Índice de refracción 1.34026
Para utilizar con (equipo) Refractometer