Descripción
- Bandeja universal de acero inoxidable
- Soporta temperaturas de hasta 343 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 384 x 270 mm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 384 x 270 x 19 mm |
| Altura (métrico) | 1,9 cm |
| Longitud (métrico) | 38,4 cm |
| Material | Acero inoxidable |
| Tipo | Bandeja de uso general |
| Anchura (métrico) | 27 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Mantenga suministros, instrumentos y otros artículos a mano para su transporte |
| Cantidad | 1 unidad |
| Longitud (imperial) | 15 in |
| Mostrar más |