Learn More
Sampling Systems™ Recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 sin abrazaderas de palanca
Código de producto. 15889671 Tienda Sampling Systems Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
20 L
25 L
30 L
50 L
75 L
100 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15889671 100 L cada uno
15899671 20 L cada uno
15809681 25 L cada uno
15819681 30 L cada uno
15829681 50 L cada uno
15839681 75 L cada uno
6 options
Código de producto. 15889671
Marca: Sampling Systems™ A454100
Estos recipientes de almacenamiento de acero inoxidable 304 son una excelente opción para el almacenamiento multiuso en el laboratorio.
  • Fabricado en acero inoxidable resistente de grado 304.
  • Interior sin grietas
  • Tapa rebajada con ajuste preciso
  • Cada uno con dos asas resistentes
  • Fondo plano con anillo de canto para proporcionar mayor protección
  • Montaje de intensidad leve
  • Disponible con una amplia gama de capacidades para adaptarse a sus necesidades específicas
Especificaciones
Cierre incluido Sí
Tipo de producto Recipiente de almacenamiento
Tipo de tapón Tapa rebajada con asa
Capacidad (métrico) 100 L
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento multiuso
Material Acero inoxidable
Altura (métrico) 675 mm
Diámetro exterior (métrico) 445 mm