Learn More
Fisherbrand™ Espátulas medias Chattaway de acero inoxidable con revestimiento de PTFE
Código de producto. 11563502 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
100 mm
150 mm
180 mm
200 mm
230 mm
350 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11563502 100 mm cada uno
11573502 150 mm cada uno
11583502 180 mm cada uno
11593502 200 mm cada uno
11503512 230 mm cada uno
11513512 350 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11563502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la espátula Chattaway mediana de acero inoxidable recubierto de PTFE Fisherbrand™ se utiliza con frecuencia y es fuerte, asequible y resistente a la mayoría de disolventes.
  • Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
  • Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
  • Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
  • Longitud = 100 mm
  • Anchura = 10mm
  • Diámetro del cuerpo central de 3,65 mm - 'media'
  • Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Recubrimiento PTFE Xylan™
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
Anchura (métrico) de la hoja 10 mm
Temperatura máx. (métrico) De -195 °C a +260 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 100 mm