Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de laboratorio ligeras de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
Tienda Fisherbrand ProductosDescription
- Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
- Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
- Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
- Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
- Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
- Longitud = 150 mm
- Anchura de la hoja = 8 mm
- Diámetro del cuerpo central de 2,95 mm - 'ligera'
Spécification
Spécification
| Cantidad | 1 unidad |
| Recubrimiento | PTFE Xylan™ |
| Tipo de producto | Espátula |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas |
| Anchura (métrico) de la hoja | 8 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | De -195 °C a +260 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 200 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?