Learn More
Fisherbrand™ Espátulas Chattaway de laboratorio ligeras de acero inoxidable 304 con revestimiento de PTFE
Código de producto. 11553502 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
200 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11553502 200 mm cada uno
11543502 150 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11553502
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la espátula con revestimiento de PTFE de acero inoxidable para su trabajo esencial de laboratorio. Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas, la espátula Chattaway de acero inoxidable Fisherbrand™ con revestimiento de PTFE ligero se utiliza ampliamente y es sólida, asequible y resistente a la mayoría de los disolventes.
  • Resistentes al deterioro por contacto con agua hirviendo, ácidos, bases y la mayoría de disolventes
  • Ideales para su uso con una amplia variedad de compuestos
  • Ideales para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
  • Se utiliza ampliamente y son sólidas y asequibles
  • Un extremo plano, otro extremo en un ángulo de 45°
  • Longitud = 150 mm
  • Anchura de la hoja = 8 mm
  • Diámetro del cuerpo central de 2,95 mm - 'ligera'
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Recubrimiento PTFE Xylan™
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
Anchura (métrico) de la hoja 8 mm
Temperatura máx. (métrico) De -195 °C a +260 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 200 mm