Learn More
Fisherbrand™ Espátulas de acero inoxidable 304 con extremos con revestimiento de PTFE
Código de producto. 11583512 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
150 mm
210 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11583512 150 mm cada uno
11573512 120 mm cada uno
11593512 210 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11583512
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Obtenga excelentes resultados cuando utilice la combinación de cuchara y espátula para su trabajo esencial de laboratorio. Fabricada con acero inoxidable y con revestimiento de PTFE, la espátula con extremo de PTFE con cuchara de acero inoxidable en el otro extremo Fisherbrand™ es ideal para manipular productos químicos y evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia.
  • Espátula de doble extremo
  • PTFE con revestimiento simple que evita la acumulación en superficies 
  • Evita la pérdida de cantidades críticas debido a la adherencia
  • Revestimiento de PTFE totalmente cubierto: ideal para la manipulación de productos químicos
  • Acero inoxidable 304, revestido con teflón 
  • Longitud: 120 mm
  • Medida de cuchara: 20 mm de anchura
  • Capacidad de la cuchara (líquido) = 2 ml
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Capacidad (métrico) 2 mL
Recubrimiento PTFE Xylan™
Tipo de producto Espátula
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de biología, microbiología y farmacéuticas
Anchura (métrico) 20 mm
Dimensiones (L x An) 150 x 20 mm
Temperatura máx. (métrico) De -195 °C a +260 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm