Learn More
Fisherbrand™ Microcucharas de desplazamiento de acero inoxidable
Código de producto. 11533492 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
190 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11533492 190 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11533492
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta cuchara, curvada de forma exclusiva, posibilita el contacto con todas las esquinas de los frascos y recipientes, por lo que reduce la pérdida de muestras. El otro extremo puede utilizarse como raspador para muestras duras o como espátula para el muestreo o la elevación.
  • Cuchara de desplazamiento de laboratorio
  • Acero inoxidable de especificación 304, 18/8 no magnético, acabado brillante
  • Utilizan el mejor acero inoxidable 304 resistente a la corrosión
  • Esta cuchara, curvada de forma exclusiva, posibilita el contacto con todas las esquinas de los frascos y recipientes, por lo que reduce la pérdida de muestras 
  • El otro extremo puede utilizarse como raspador para muestras duras o como espátula para el muestreo o la elevación
  • Se puede utilizar en el laboratorio para recuperar polvos, gránulos, sólidos y líquidos viscosos
Especificaciones
Cantidad 1 unidad
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Cuchara de desplazamiento de laboratorio
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones estériles
Temperatura máx. (métrico) De -196 °C a +550 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 190 mm