Learn More
Nickel Electro™ Cuchara de desplazamiento de laboratorio de acero inoxidable con largo alcance
Tienda Nickel-Electro ProductosDescripción
- Acero inoxidable 304
- No magnética
- Acabado brillante
- Esta cuchara, curvada de forma exclusiva, posibilita el contacto con todas las esquinas de los frascos y recipientes, por lo que reduce la pérdida de muestras.
- El otro extremo puede utilizarse como raspador para muestras duras o como espátula para el muestreo o la elevación.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 1 unidad |
| Esterilidad | Estériles |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Cuchara de laboratorio |
| Acabado | Brillo |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones estériles |
| Temperatura máx. (métrico) | De -196 °C a +550 °C |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 300 mm |