Learn More
Fisherbrand™ Hojas cónicas planas de acero inoxidable
Código de producto. p-8012486 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
90 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11786597 150 mm paquete de 5
11776597 90 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11786597
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Obtenga una precisión óptima cada vez que utilice las hojas cónicas planas de acero inoxidable. Fabricadas con níquel y acero inoxidable, las hojas cónicas planas de acero inoxidable Fisherbrand™ son esenciales para todo tipo de trabajos de laboratorio.
  • Espátulas de níquel y acero inoxidable
  • Chattaway 3,6 mm de cuerpo
  • Microespátulas de níquel y acero inoxidable con cuerpo de 1,6 mm
  • Hoja cónica plana para laboratorio
  • Acero inoxidable de especificación 304
  • 18/8 no magnético, acabado brillante
  • Ideal para entornos de laboratorio
  • Longitud = 90mm
  • Anchura del extremo estrecho = 15 mm
  • Anchura del extremo opuesto = 25 mm
Especificaciones
Cantidad 5 paq.
Esterilidad Estériles
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de producto Espátula de hoja cónica plana
Acabado Brillo
Para utilizar con (aplicación) Idóneo para aplicaciones estériles
Temperatura máx. (métrico) De -196 °C a +550 °C
Material Acero inoxidable
Longitud (métrico) 150 mm