Learn More
Nickel Electro™ Espátulas dobles de acero inoxidable
Estas espátulas dobles se fabrican con acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y son ideales para entornos de laboratorio.
Marca: Nickel Electro™ 936700000
Detalles adicionales : Peso : 0.00720kg
Descripción
Estas espátulas dobles se fabrican con acero inoxidable 304 resistente a la corrosión y son ideales para entornos de laboratorio.
- Espátula de laboratorio, acero inoxidable de especificación 304 18/8 no magnética, acabado brillante
- Utilizan el mejor acero inoxidable 304 resistente a la corrosión
- Diseñado para resistencia a la corrosión y durabilidad, ideal en rutinas de laboratorio
- Es rápida de limpiar y con un aspecto atractivo y brillante, lo que la convierte en el material de elección para aplicaciones que requieren superficies estériles.
- Se suministran en paquetes estándar de 5
Especificaciones
5 paq. | |
Esterilizable en autoclave | |
Brillo | |
De -196 °C a +550 °C | |
210 mm |
Estéril | |
Espátula de doble extremo | |
Aplicaciones estériles | |
Acero inoxidable |