Learn More
Cole-Parmer™ Cubierta de acero inoxidable 304
Código de producto. 11757974 Tienda Cole-Parmer Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
171,45 mm
222 mm
240 mm
280 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
11757974 280 mm cada uno
11797974 222 mm cada uno
11747974 240 mm cada uno
11767974 171,45 mm cada uno
4 options
Código de producto. 11757974
Marca: Cole-Parmer™ 0720720
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para usar con vasos de precipitados de acero inoxidable
  • Las cubiertas reducen la evaporación
  • Puede contener vapores dañinos o mantener fuera las sustancias contaminantes
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 280 mm
Material Acero inoxidable (304)
Cantidad 1Each
Certificaciones/conformidad AISI 304