Descripción
- Acero inoxidable 304
- Diseño sin grietas
- Acabado pulido
- Gama de tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bol de laboratorio |
| Material | Acero inoxidable (AISI 304) |
| Capacidad (métrico) | 2 L |
| Altura (métrico) | 110 mm |
| Longitud (métrico) | 220 mm |
| Anchura (métrico) | 220 mm |