Learn More
KGW Isotherm™ Matraces de transporte Dewar de acero inoxidable de 3000 ml
Código de producto. 10663701
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
10663701 3000 ml 1 PCS
1 options
Código de producto. 10663701 Proveedor KGW Isotherm™ N.º de proveedor 1223
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un excelente recipiente para el almacenamiento y transporte de productos sensibles a la temperatura como el hielo seco.
  • Aplicaciones flexibles en el laboratorio
  • Enfriamiento de muestras pequeñas
  • Propiedades aislantes de alta calidad
  • Se necesita un orificio de 2 mm de diámetro en el centro de la tapa para almacenar nitrógeno líquido
  • Diseño robusto para ofrecer una larga duración
  • Fabricado con vidrio de borosilicato 3.3
  • Con tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte
  • Incluye asa de aluminio
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 160mm
Para utilizar con (aplicación) Enfriamiento de muestras pequeñas
Altura interior (métrico) 230 mm
Altura (métrico) 305 mm
Incluye Tapa aislada, sujeta por dos pinzas de resorte, asa
Velocidad evaporación estática 1,6 l/día
Tiempo contención estático 40 h
Capacidad (métrico) 3000 ml
Diámetro interior (métrico) 138mm
Material Vidrio de borosilicato 3.3
Modelo Cubierta de acero inoxidable