Learn More
Thermo Scientific™ Patrones de tamaño Nanosphere™ serie 3000
Código de producto. 10012539 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
100 nm
125 nm
150 nm
20 nm
200 nm
220 nm
240 nm
269 nm
30 nm
300 nm
350 nm
40 nm
400 nm
450 nm
495 nm
50 nm
500 nm
565 nm
60 nm
600 nm
70 nm
700 nm
80 nm
800 nm
90 nm
900 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 ml
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10012539 30 nm 15 ml
10006824 20 nm 1 PCS
11548732 40 nm 15 ml
10389609 50 nm 15 ml
10566435 60 nm 15 ml
11885022 70 nm 15 ml
11895022 80 nm 15 ml
12365063 90 nm 15 ml
11805032 90 nm 15 ml
10671531 100 nm 15 ml
11825032 125 nm 15 ml
10349019 150 nm 15 ml
10128224 200 nm 1 PCS
11855032 220 nm 15 ml
11865032 240 nm 15 ml
11875032 269 nm 15 ml
10059739 300 nm 1 PCS
11895032 350 nm 15 ml
11593093 400 nm 15 ml
11835042 450 nm 15 ml
11845042 495 nm 15 ml
10744182 500 nm 1 PCS
11859722 600 nm 15 ml
11553103 700 nm 15 ml
11879722 800 nm 15 ml
12393933 800 nm 15 ml
11889722 900 nm 15 ml
11825072 565 nm 15 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 10012539 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3030A
Compruebe cómodamente los tamaños de las bacterias, virus, ribosomas y componentes subcelulares con estos estándares de tamaño.
Compruebe cómodamente los tamaños de las bacterias, virus, ribosomas y componentes subcelulares con los patrones de tamaño Thermo Scientific™ Nanosphere™ serie 3000, excelentes para cualquier aplicación que requiera un patrón de tamaño trazable al NIST™ con una desviación estándar muy estrecha. El intervalo de esferas de 20 a 900 nm es ideal para calibrar microscopios de electrones y de fuerza atómica. Los patrones también se emplean en estudios de dispersión de la luz láser y en la investigación de sistemas coloidales.
Los patrones de tamaño Thermo Scientific Nanosphere serie 3000 son esferas de poliestireno con una gran uniformidad calibradas con una precisión de una milmillonésima de metro (un nanómetro) con una metodología trazable al NIST. Un nanómetro equivale a 0,001 micrómetros (μm) o 10 angstroms.
  • Disponible en forma esferas de polímero uniformes en una gama de tamaños específicos de 20 a 900 nm.
  • Diámetros esféricos calibrados con dimensiones lineales transferidas desde NIST mediante métodos desarrollados en Thermo Fisher Scientific
  • En lugar de partículas con forma irregular, se utilizan esferas para reducir al mínimo la respuesta de los sistemas analíticos a los efectos de la forma
  • Patrones envasados en forma de suspensiones acuosas en frascos de 15 ml con punta de cuentagotas.
  • Concentraciones optimizadas para facilitar la dispersión y la estabilidad coloidal.
  • Las esferas presentan una densidad de 1,05 g/cm3 y un índice de refracción de 1,59 a 589 nm (25 °C).
  • Los envases llevan un número de lote para facilitar el soporte y el servicio técnico posventa.
Incluye:
Certificado de calibración y trazabilidad al NIST, incluida una descripción del método de calibración y el grado de incertidumbre correspondiente, un cuadro de las propiedades químicas y físicas, y una hoja de datos de seguridad de materiales con instrucciones de manipulación y eliminación.
Nota:
Thermo Fisher Scientific dispone de instalaciones de ingeniería, fabricación y metrología propias para mejorar el control de calidad y la respuesta a las necesidades de los clientes. Además de esta línea de patrones de tamaño de polímeros, también ofrecemos patrones de calibración de materiales de vidrio y sílice. Llame a nuestro departamento de servicio técnico para informarse sobre aplicaciones específicas u otros productos distintos de estos que pueda necesitar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aditivo Contiene una cantidad mínima surfactante para inhibir la aglomeración y promover la estabilidad
Concentración 1 % de sólidos
Contenido y almacenamiento A menos que se indique lo contrario, refrigere el producto (entre 2 y 8 °C) cuando no esté en uso, pero no lo congele. Guarde el producto en posición vertical con el frasco bien cerrado. Mezcle el producto mediante una inversión suave manualmente o con una mezcladora vorticial.
Contenido Partículas de polímero en agua
Descripción La serie 3000 de patrones de tamaño Nanosphere incluye concentraciones optimizadas para una dispersión fácil y estabilidad coloidal.
Color Blanco o incoloro
Para utilizar con (aplicación) Calibración de microscopio de electrones
Material Poliestireno
Tipo de producto Patrón de tamaño de partículas
Incluye Certificado de calibración y trazabilidad al NIST
Densidad de las partículas 1,05 g/cm³
Cantidad 15 ml
Índice de refracción 1,59 a 589 nm (25 °C)
Distribución de tamaño <3%
Estabilidad Producto estable durante un mínimo de 24 meses
Diámetro (métrico) 30 nm