Learn More
TubeWriter 300 - Standard Rack to Print for 13 mm Histology Cassettes
Código de producto. 30067432
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Gradilla de etiquetado
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
30067432 Gradilla de etiquetado cada uno
1 options
Código de producto. 30067432 Proveedor TubeWriter N.º de proveedor PT0000MHC4.x4Blank3D300
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Standard rack for directly printing on 13 mm thick histology cassettes
  • Standard printing rack designed for the 300
  • Prints and labels directly on 13 mm thick histology cassettes
  • Rack ensures correct alignment and holds cassettes securely
  • No time-consuming sticky labels or handwriting required
  • Printing can take as little time as 50 tubes in 2 to 3 minutes
  • Racks designed for rapid switching between labware types
  • Print survives long-term storage at -80°C and liquid nitrogen
  • Print withstands the harshest lab conditions
Especificaciones
Tipo de producto Gradilla de etiquetado