Learn More
Watson-Marlow Pumps 300 Accionamiento con cabezal
Código de producto. p-200000120
Change view
Click to view available options
Modelo:
323Du/D
323Dz/D
323S/D
323U/D
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
15345516 323S/D cada uno
17873074 323U/D cada uno
11341152 323Du/D cada uno
17803084 323Dz/D cada uno
4 options
Código de producto. 15345516
Marca: Watson-Marlow Pumps 030.3134.3DE
Bombas de proceso serie 300. Bombas de sobremesa monocanal o multicanal con control manual, remoto, analógico o por RS232 y dosificación precisa. Bombas peristálticas serie 300.
  • Las bombas de laboratorio serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con funciones de control manual, remoto, analógico o por RS232. Con una parte superior de ABS resistente a productos químicos y protección IP31, las bombas 323E/D tienen un teclado de membrana que controla la bomba y un LCD digital que muestra la velocidad. Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
    • Bombas 323E/DDu de alto caudal con control mejorado RS232/automático/manual
    • Bombas de control manual 323E/DU y 323E/DU analógicas automáticas y mejoradas
  • Bombas 323E/DS de control manual de alto rendimiento
  • Bombas 323E/DE de control manual
Opciones de cabezal disponibles de forma estándar (hay otras disponibles a pedido):
  • Cabezales 313D y 313D2 de tres rodillos para tubo continuo
  • Cabezales 314D y 314D2 de cuatro rodillos para tubo continuo
  • Cabezales 314MC con microcartucho, cinco canales y cuatro rodillos
  • Cabezales 318MC con microcartucho, cinco canales y ocho rodillos
  • Cabezales 501RL y 501RL2 para tubo continuo
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Tipo de control Velocidad variable
    Tipo de pantalla LCD
    Clasificación de carcasa IP31
    Caudal 0.81 to 2000 mL/min.
    Motor Speed 3 to 400 rpm
    Reversible Sí
    Modelo 323S/D
    Cabezal de bomba 313DW
    Tensión 100/120/220/240 V