Learn More
Watson-Marlow Pumps Accionamiento Serie 300
Descripción
- Las bombas de laboratorio de la serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con capacidades de control manual, remoto, analógico o RS232.
- Con una parte superior de ABS resistente a los productos químicos y protección IP31, las bombas 323 tienen un teclado de diafragma que controla la bomba y una pantalla LCD digital para mostrar la velocidad.
- Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
- Bombas de alto flujo de control mejorado manual/automático/323Du RS232
- Bombas 323U y 323U analógicas-automáticas y de control manual mejoradas
- Bombas de control manual de alto rendimiento 323S
- Bombas de control manual 323E
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
- Cabezales de bomba de tres rodillos 313D y 313D2 para tubos continuos
- Cabezales de bomba de cuatro rodillos 314D y 314D2 para tubos continuos
- Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 314MC
- Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 318MC
- Cabezales 501RL y 501RL2 para tubos continuos
Especificaciones
Especificaciones
| Pantalla | LCD |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP31 |
| Material | Plástico ABS, aluminio |
| Modelo | 323Du |
| Tipo de tapón | UE |
| Tipo | Bomba con carcasa |
| Tensión | 100/120/220/240 V |
| Velocidad | 400 rpm |
| Material del envase | ABS, aluminio con recubrimiento en polvo LM24 |