Learn More
Watson-Marlow Pumps Accionamiento Serie 300
Código de producto. 16479435
Change view
Click to view available options
Modelo:
323Du
323Dz
323E
323S
323U
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo unitSize
16479435 323U cada uno
17893074 323E cada uno
15548361 323S cada uno
17863074 323Du cada uno
17813084 323Dz cada uno
5 options
Código de producto. 16479435
Marca: Watson-Marlow Pumps 036.3144.00E
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Bombas de proceso serie 300. Bombas de sobremesa monocanal o multicanal con control manual, remoto, analógico o por RS232 y dosificación precisa. Bombas peristálticas serie 300.
  • Las bombas de laboratorio de la serie 300 son una solución de bombeo de sobremesa con capacidades de control manual, remoto, analógico o RS232.
  • Con una parte superior de ABS resistente a los productos químicos y protección IP31, las bombas 323 tienen un teclado de diafragma que controla la bomba y una pantalla LCD digital para mostrar la velocidad.
  • Hay cuatro modelos con grados crecientes de funcionalidad:
    • Bombas de alto flujo de control mejorado manual/automático/323Du RS232
    • Bombas 323U y 323U analógicas-automáticas y de control manual mejoradas
    • Bombas de control manual de alto rendimiento 323S
    • Bombas de control manual 323E
Opciones de cabezales de bomba disponibles de serie (otras disponibles bajo petición):
  • Cabezales de bomba de tres rodillos 313D y 313D2 para tubos continuos
  • Cabezales de bomba de cuatro rodillos 314D y 314D2 para tubos continuos
  • Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 314MC
  • Cabezales de microcassette de cuatro rodillos y cinco canales 318MC
  • Cabezales 501RL y 501RL2 para tubos continuos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Pantalla LCD
Frecuencia 50/60 Hz
Clasificación IP IP31
Material Plástico ABS, aluminio
Modelo 323U
Tipo de tapón UE
Tipo Bomba con carcasa
Tensión 100/120/220/240 V
Velocidad 400 rpm
Material del envase ABS, aluminio con recubrimiento en polvo LM24