Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 30 mm
Código de producto. 15270544 Tienda TENAK Productos
Change view
Click to view available options
Admite:
Viales con diámetro exterior de 10 mm
Viales con diámetro exterior de 10,25 mm
Viales con diámetro exterior de 15,50 mm
Viales con diámetro exterior de 17,75 mm
Viales con diámetro exterior de 24 mm
Viales con diámetro exterior de 25,25 mm
Viales con diámetro exterior de 31 mm
Viales con diámetro exterior de 31,75 mm
Viales con diámetro exterior de 41 mm
Viales con diámetro exterior de 42,50 mm
Viales con diámetro exterior de 7 mm
Viales con diámetro exterior de 7,50 mm
Viales con diámetro exterior de 8 mm
Viales con diámetro exterior de 8,75 mm
Viales con diámetro exterior de 9 mm
Viales con diámetro exterior de 9,50 mm
Conjunto de tubos:
cubetas 12 x 12
cubetas 13 x 13
cubetas 14 x 14
cubetas 16 x 16
cubetas 3 x 3
cubetas 4 x 4
cubetas 5 x 5
cubetas 7 x 7
cubetas 8 x 8
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
Código de producto. Admite Conjunto de tubos unitSize
15270544 Viales con diámetro exterior de 7 mm cubetas 16 x 16 paquete de 36
15210464 Viales con diámetro exterior de 15,50 mm cubetas 8 x 8 paquete de 36
15210544 Viales con diámetro exterior de 41 mm cubetas 3 x 3 paquete de 36
15220544 Viales con diámetro exterior de 31 mm cubetas 4 x 4 paquete de 36
15220624 Viales con diámetro exterior de 7,50 mm cubetas 16 x 16 paquete de 36
15230544 Viales con diámetro exterior de 24 mm cubetas 5 x 5 paquete de 36
15230624 Viales con diámetro exterior de 8,75 mm cubetas 14 x 14 paquete de 36
15240624 Viales con diámetro exterior de 9,50 mm cubetas 13 x 13 paquete de 36
15250544 Viales con diámetro exterior de 9 mm cubetas 13 x 13 paquete de 36
15250624 Viales con diámetro exterior de 10,25 mm cubetas 12 x 12 paquete de 36
15260544 Viales con diámetro exterior de 8 mm cubetas 14 x 14 paquete de 36
15270624 Viales con diámetro exterior de 25,25 mm cubetas 5 x 5 paquete de 36
15280624 Viales con diámetro exterior de 31,75 mm cubetas 4 x 4 paquete de 36
15290624 Viales con diámetro exterior de 42,50 mm cubetas 3 x 3 paquete de 36
11541775 Viales con diámetro exterior de 17,75 mm cubetas 7 x 7 paquete de 36
11591675 Viales con diámetro exterior de 10 mm cubetas 12 x 12 paquete de 36
16 options
Código de producto. 15270544
Marca: Tenak™ TE22118
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Divisores para cajas de crioconservación de 50 mm de altura.
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Tipo Divisor de rejilla
Para utilizar con (equipo) Cajas criogénicas de 50 mm de altura
Admite Viales con diámetro exterior de 7 mm
Conjunto de tubos cubetas 16 x 16
Altura (métrico) 30 mm