Learn More
Wheaton™ Recipiente universal de polipropileno de 30 ml
Código de producto. 16434959
Click to view available options
Etiqueta:
Impreso
Plano
Sin etiqueta
Tamaño de la unidad:
paquete de 400
Código de producto. 16434959
Marca: Wheaton™ 327151PP
El recipiente de muestras estéril Ramboldi ofrece seguridad para las muestras y para el usuario con un rendimiento sin fugas.
  • Para la recogida, transporte y almacenamiento general de muestras
  • Amplia gama de recipientes para satisfacer la mayoría de las necesidades del usuario
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Recipiente para muestras
Closure Included Sí
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Capacidad (métrico) 30 mL
Certificaciones/conformidad Directiva EU 98/79/CE
Color del tapón Blanco
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón de rosca
Diámetro (métrico) 30,5 mm
Altura (métrico) 93,5 mm
Etiqueta Sin etiqueta
N.º por caja 400/Paq.
N.° por paquete 50/paq.