Learn More
Sharpsafe™ Recipiente para objetos punzantes de 30 l con acceso protegido
Código de producto. 17641715
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Morado
Naranja
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. 17641715
Marca: Sharpsafe™ 51801430
VernaCare 5th generation Sharpsafe™ containers are made using our low carbon footprint recycled material providing a safe and sustainable solution to your sharps waste management needs.
  • Diseñado para su uso en zonas de acceso público, como las de urgencias, y con pacientes ambulatorios, el recipiente de 30 l con acceso protegido posibilita la eliminación sencilla de objetos punzantes, al mismo tiempo que proporciona una mayor seguridad tanto para el usuario como para el público en general.
  • El rango de acceso protegido también evita el uso del recipiente de objetos punzantes para residuos que no sean punzantes, lo que evita costes de eliminación de residuos innecesarios.
  • Nuestros recipientes para objetos punzantes de 30 l se han diseñado específicamente para permitir la eliminación segura de objetos punzantes clínicos y minimizar el riesgo de lesiones asociadas. El diseño de nuestros productos demuestra nuestras características diseñadas a propósito para garantizar la seguridad de nuestros usuarios. Nuestra función de cuatro clics sonoros confirma que la tapa y la base están montadas de forma segura y son seguras para su uso. La función de cierre temporal y final proporciona tranquilidad cuando el recipiente está en uso y que no se pueden agregar más residuos una vez que se activa el cierre final, lo que evita posibles derrames y sobrellenado.
  • Los recipientes se han diseñado con un cuerpo rígido resistente y se han fabricado con polipropileno robusto y de alta calidad que evita la penetración de objetos punzantes a través de la pared del recipiente.
  • Características y ventajas
    • Tapa semitranslúcida: contenido visible cuando está lleno
    • La protección de seguridad pivotante garantiza una eliminación segura
    • Protección de cierre fabricada con material 100 % reciclado
    • Etiqueta en el molde: ofrece un seguimiento de auditoría permanente que no se puede eliminar
    • Función de cierre temporal y final
    • Zona de llenado horizontal
    • Montaje sencillo de 4 clics
    • Cumple con las normas que se indican a continuación
    • ISO23907-1:2019
    • UN3291
    • AFNOR NF 30-511
    • AFNOR NF 302
Especificaciones
Capacidad (métrico) 30 L
Certificaciones/conformidad Normativa del Reino Unido, ISO23907-1:2019, UN3291, AFNOR NF 30-11, AFNOR NF 302
Color del tapón Amarillo
Color Gris
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 454 x 454 x 793 mm
Cantidad 10/Caja
Incluye Inserto de acceso protegido
Para utilizar con (aplicación) Eliminación segura de objetos punzantes clínicos
Material Polipropileno
Tipo de producto Recipientes para objetos punzantes