Learn More
Masterflex™ Llave de paso de calibre grande de 3 vías
Descripción
- Mejore el flujo de fluido con un calibre más grande que el de las llaves de paso Luer estándar
- Ideal para manejar volúmenes de flujo altos
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Flujo de 3 vías |
| Material | Policarbonato |
| N.° por paquete | 10/Paq. |
| Connectors | Luer Lock macho, Luer hembra |