Learn More
3-Undecanona, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11440087
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440087 5 g 5 g
11450087 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11440087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21007.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2216-87-7
Fórmula molecular C11H22O
Peso molecular (g/mol) 170.296
Número MDL MFCD00009572
Clave InChI YNMZZHPSYMOGCI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-undecanone, ethyl octyl ketone, ethyl n-octyl ketone, undecan-9-one, acmc-209ft6
PubChem CID 75189
Nombre IUPAC Undecan-3-ona
SMILES CCCCCCCCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Undecanone
Punto de fusión 8°C to 10°C
Densidad 0.832
Punto de ebullición 225°C to 229°C
Temperatura de inflamación 89°C (192°F)
Índice de refracción 1.429
Cantidad 5 g
Beilstein 1749500
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.3
Porcentaje de pureza 98%