Learn More
3-(trifluorometil)-D-fenilalanina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15493697
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493697 250 mg 250 miligramos
11461760 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493697 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27508.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14464-67-6
Fórmula molecular C10H10F3NO2
Peso molecular (g/mol) 233.19
Número MDL MFCD01860875
Clave InChI BURBNIPKSRJAIQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl-d-phenylalanine, d-3-trifluoromethylphenylalanine, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 2r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, d-3-trifluoromethylphe, d-phenylalanine, 3-trifluoromethyl, r-2-amino-3-3-trifluoromethyl phenyl propionic acid, trifluoromethyphe, d-phe 3-cf3-oh
PubChem CID 7005132
Nombre IUPAC 2-amino-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMILES NC(CC1=CC(=CC=C1)C(F)(F)F)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.19
Porcentaje de pureza 97%