Learn More
Cloruro de 3-(trifluorometil)benzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10626681 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
5 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10626681 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10177603 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
2 options
Código de producto. 10626681
Marca: Thermo Scientific Acros 312940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2251-65-2 | C8H4ClF3O | 208.57 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2251-65-2
Fórmula molecular C8H4ClF3O
Peso molecular (g/mol) 208.57
Número MDL MFCD00000680
Clave InChI RUJYJCANMOTJMO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 3-trifluoromethyl, m-trifluoromethyl benzoyl chloride, m-trifluoromethylbenzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluoyl chloride, 3-trifluoromethyl benzoylchloride, 3-trifluoromethyl-benzoyl chloride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-tolyl chloride, pubchem5468
PubChem CID 75257
Nombre IUPAC cloruro de 3-(trifluorometil)benzoilo
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(F)(F)F)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Amarillo
Densidad 1.3800g/mL
Punto de ebullición 184.0°C to 186.0°C (750.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3C6H4COCl
Índice de refracción 1.4760 to 1.4780
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 1.38
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido