Learn More
3-(Trifluorometil)benzofenona, +97 %
Código de producto. 11429936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11429936 5 g 5 g
11439936 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11429936
Proveedor: Thermo Scientific Alfa Aesar B20897.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 728-81-4
Fórmula molecular C14H9F3O
Peso molecular (g/mol) 250.22
Número MDL MFCD00000389
Clave InChI IOXDAYKKVHAKSX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl benzophenone, phenyl 3-trifluoromethyl phenyl methanone, m-trifluoromethylbenzophenone, phenyl-3-trifluoromethyl-phenyl-methanone, phenyl-3-trifluoromethyl phenyl methanone, fxffr cvr, phenyl 3-trifluoromethyl phenyl ketone, pubchem1923, zlchem 1027
PubChem CID 69766
Nombre IUPAC Fenil-[3-(trifluorometil)fenil]metanona
SMILES FC(F)(F)C1=CC=CC(=C1)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethyl)benzophenone
Punto de fusión 51°C to 53°C
Punto de ebullición 121°C to 123°C (1.5 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1971353
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.22
Porcentaje de pureza ≥97%