Learn More
3'-(trifluorometil)acetanilida, +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11403127
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11403127 10 g 10 g
11413127 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11403127
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A16098.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 351-36-0
Fórmula molecular C9H8F3NO
Peso molecular (g/mol) 203.164
Número MDL MFCD00000383
Clave InChI HNIPNANLYHXYDE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethyl acetanilide, 3-acetamidobenzotrifluoride, m-trifluoromethylacetanilide, m-acetaminobenzotrifluoride, 3'-trifluoromethyl acetanilide, 3-trifluoromethylacetanilide, n-3-trifluoromethyl phenyl acetamide, usaf ma-14, acetanilide, 3-trifluoromethyl, 3'-trifluoromethylacetanilide
PubChem CID 9595
Nombre IUPAC N-[3-(trifluorometil)fenil]acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Punto de fusión 103°C to 106°C
Olor Odorless
Cantidad 10 g
Beilstein 2213222
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.16
Porcentaje de pureza ≥98%