Learn More
3-(Trifluorometoxi)fenol, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3758888 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 MG
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10183424 250 mg Frasco de vidrio 250 MG
10115950 1 g Frasco de vidrio 1 g
10091734 5 g Frasco de vidrio 5 g
3 options
Código de producto. 10183424
Marca: Thermo Scientific Acros 308702500
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 827-99-6
Fórmula molecular C7H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 178.11
Número MDL MFCD00040987
Clave InChI UWLJERQTLRORJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-trifluoromethoxy phenol, m-trifluoromethoxy phenol, phenol, 3-trifluoromethoxy, 3-trifluoromethoxy-phenol, 3-hydroxyphenyl trifluoromethyl ether, pubchem1505, m-trifluoromethoxyphenol, pubchem10391
PubChem CID 2733261
Nombre IUPAC 3-(trifluorometoxi)fenol
SMILES OC1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Trifluoromethoxy)phenol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3700g/mL
Punto de ebullición 69.0°C to 70.0°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 84°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CF3OC6H4OH
Índice de refracción 1.4450 to 1.4470
Cantidad 250 mg
Gravedad específica 1.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido