Learn More
3'-(Trifluorometoxi)acetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413387
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11413387 1 g 1 g
11423387 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11413387 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17167.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 170141-63-6 | C9H7F3O2 | 204.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 170141-63-6
Fórmula molecular C9H7F3O2
Peso molecular (g/mol) 204.15
Número MDL MFCD00042403
Clave InChI UYHTUQHYGKAYJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethanone, 3-trifluoromethoxy acetophenone, 1-3-trifluoromethoxy phenyl ethan-1-one, 3-trifluoromethoxyacetophenone, 1-acetyl-3-trifluoromethoxy benzene, fxffor cv1, pubchem4297, intermediates-zcf02268
PubChem CID 737161
Nombre IUPAC 1-[3-(trifluorometoxi)fenil]etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(OC(F)(F)F)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone
Densidad 1.285
Punto de ebullición 49°C to 51°C (13 mmHg)
Temperatura de inflamación 83°C (181°F)
Índice de refracción 1.4515
Cantidad 1 g
Beilstein 6196333
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.15
Porcentaje de pureza 97%