Learn More
Masterflex™ Tubos de 3 tapones, PharMed Ismaprene
Código de producto. p-7160832
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
D.I. 1,42 mm
D.I. 2,54 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
10012942 D.I. 2,54 mm paquete de 6
15798398 D.I. 1,42 mm paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10012942 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 9571446
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para aplicaciones farmacéuticas, médicas y de alimentos.
  • Recomendados para cultivos celulares y de tejidos.
  • Ideales para filtración de producción, fermentación y líneas de proceso de biorreactor.
  • Vida útil muy larga.
  • No tóxicos y no hemolíticos.
  • Resistentes a la luz normal y a la radiación UV.
  • Adecuados para productos médicos y alimenticios.
  • Baja espalación de partículas.
  • Se pueden esterilizar en autoclave repetidas veces.
  • Resiste la limpieza y la esterilización repetida con los métodos CIP y SIP.
  • Cumplen con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA y NSF.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 177.2600, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) Aprobación NSF (Norma 51)
Código de color Morado-naranja
Esterilizables en autoclave
Diámetro interior (métrico) D.I. 2,54 mm
Material PharMed Ismaprene
Longitud global (métrico) 400 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) − 60 °C
Cantidad de embalaje 6/paq.
Propiedades de resistencia Ácidos: Bueno, soluciones alcalinas: Bueno, disolventes: No rec., presión: No rec., vacío: Excelente, medio viscoso: Bueno, medio estéril: Excelente
Tamaño de los tubos D.I. 2,54 mm
Método de esterilización Esterilizables en autoclave con vapor, 30 minutos a 1 bar (15 psi) y 141 °C (250 °F). Esterilización por gas con óxido de etileno. Esterilizar con radiación de hasta 2,5 mrad. Advertencia: Utilice la versión de tubo especial (tapones soldados) al esterilizar en autoclave los tubos de 2 o 3 tapones codificados por colores.
Color Beige
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C