Learn More
(3-Pirimidin-5-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. p-3109894
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10259722 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10148142 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
2 options
Código de producto. 10259722
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC41709CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 852180-75-7
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD06802882
Clave InChI PUCNXFUXTNDXKP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrimidin-5-ylphenyl methanol, 3-pyrimidin-5-yl phenyl methanol, 3-5-pyrimidinyl phenyl methanol, benzenemethanol,3-5-pyrimidinyl, 3-pyrimidin-5-ylphenyl methan-1-ol
PubChem CID 7162050
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CN=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Pyrimidin-5-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Nombre IUPAC (3-pirimidin-5-ilfenil)metanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%